Print…
Sulfito de sódio, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
MQ300
1.06657.0500 1.06657.1000 1.06657.5000 1.06657.9050
1.06657.0500EA 44.3 EUR
1.06657.0500 1.06657.1000 1.06657.5000 1.06657.9050
Sulfito de sódio, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Sulfito de sódio
Fórmula: Na₂SO₃
Peso Molecular: 126.04 g/mol
Ponto de Fusão: > 500 °C
Densidade: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003503
Número CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ALCANCE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Encomendar
Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 500 °C (decomposition)
Molar Mass 126.04 g/mol
Bulk Density 1480 kg/m3
Density 2.63 g/cm3 (20 °C)
pH 8.8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)