Print…
Sulfito de sódio, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A17933.0C A17933.0E A17933.36
A17933.0CEA 343 EUR
A17933.0C A17933.0E A17933.36
Sulfito de sódio, anidro 98%
Sulfito de sódio
Purity: 98% CAS No.: 7757-83-7 Molecular Formula: Na2SO3 Formula Weight: 126.04 Melting Point: 500° dec. Merck Reference: 14,8682 MDL No.: MFCD00003503
Fórmula: Na₂SO₃
Ponto de Fusão: >500 °C (decomposição)
Densidade: 2,633
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003503
Número CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ALCANCE: 01-2119537420-49
Merck Index: 14,8682