Sulfito de sódio ≥98.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 98.0% min
CAS No.: 7757-83-7
Molecular Formula: Na2SO3
Formula Weight: 126.04
Physical Form: Granular
Density: 2.633
Appearance: White
Melting Point:
Photographic developers, generating SO2, reducing agent (dyes), textile bleaching (antichlor)
Fórmula:
Na₂SO₃ Ponto de Fusão: >500 °C (decomposição) Densidade: 2,633 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003503 Número CAS: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 ALCANCE: 01-2119537420-49 Merck Index: 14,8682 |