Print…
Sulfito de sódio, anidro 98+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
424430010 424430025 424432500
ACRO424430010EA 57.3 EUR
ACRO424430010 ACRO424430025 ACRO424432500
Sulfito de sódio, anidro 98+% ACS
Sulfito de sódio
Fórmula: Na₂SO₃
Ponto de Fusão: >500 °C (decomposição)
Densidade: 2,63 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003503
Número CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ALCANCE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Free acid Passes test
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Titrable free base ≤0.03 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %