Print…
Sulfito de sódio, anidro 98.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
219270010 219270250 219270050 219272500
ACRO219270010EA 59.6 EUR
ACRO219270010 ACRO219270250 ACRO219270050 ACRO219272500
Sulfito de sódio, anidro 98.5% para análise
Sulfito de sódio
Fórmula: Na₂SO₃
Ponto de Fusão: >500 °C (decomposição)
Densidade: 2,63 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003503
Número CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ALCANCE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm