Print…
Tiocianato de sódio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Sodium rhodanide
MQ200
1.06627.2500 1.06627.9025
1.06627.2500EA 122 EUR
1.06627.2500 1.06627.9025
Tiocianato de sódio, Supelco®
Tiocianato de sódio
Fórmula: NaSCN
Peso Molecular: 81.07 g/mol
Ponto de Fusão: 287
Densidade: 1.735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011123
Número CAS: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 13,09401
Encomendar
Solubility 1200 g/l (20 °C)
Melting Point 310 °C
Molar Mass 81.07 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Sodium sulfocyanide
Hill Formula CNNaS
Chemical Formula NaSCN