Tiocianato de sódio ≥98.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98.0% min
CAS No.: 540-72-7
Molecular Formula: NaSCN
Formula Weight: 81.07
Physical Form: Crystalline/Chunks
Density: 1.74
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-8
Melting Point: 287°
Solubility: Soluble in water, acetone, alcohol
Beilstein Reference: 3594965
Merck Reference: 14,9327
MDL No.: MFCD00011123
Fórmula:
NaSCN Ponto de Fusão: 287 °C Densidade: 1,74 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011123 Número CAS: 540-72-7 EINECS: 208-754-4 Merck Index: 14,9327 |