Print…
Tiocianato de sódio 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
196765000 196760025 196762500
ACRO196765000EA 66.8 EUR
ACRO196765000 ACRO196760025 ACRO196762500
Tiocianato de sódio 98%, extra puro
Tiocianato de sódio
Fórmula: NaSCN
Ponto de Fusão: 287 °C
Densidade: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011123
Número CAS: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 13,09401
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤2.5 %
pH 5.5 to 7.5 (5 % at 20°C)
Iron (Fe) ≤2 ppm