Print…
Peroxidisulfato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
71889-1KG 71889-5KG
SIAL71889-1KGEA 512 EUR
SIAL71889-1KG SIAL71889-5KG
Peroxidisulfato de sódio, Sigma-Aldrich®
Peroxidisulfato de sódio
Fórmula: Na₂S₂O₈
Peso Molecular: 238.11 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003501
Número CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08729