Print…
Peroxidisulfato de sódio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
28000.236EA 23.2 EUR
28000.236 28000.293 28000.460
Peroxidisulfato de sódio ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Peroxidisulfato de sódio
Fórmula: Na₂S₂O₈
Peso Molecular: 238.11 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003501
Número CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1 III
ALCANCE: 01-2119495975-15
Merck Index: 13,08729
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.01 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm