Print…
Peroxidisulfato de sódio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
54100.A1 54100.A7
54100.A1EA 64.1 EUR
54100.A1 54100.A7
Peroxidisulfato de sódio ≥98%
Peroxidisulfato de sódio
Purity: 98% CAS No.: 7775-27-1 Molecular Formula: Na2S2O8 Formula Weight: 238.10 Physical Form: Crystalline Density: 2.40 Merck Reference: 14,8656 UN No.: 1505 MDL No.: MFCD00003501
Fórmula: Na₂S₂O₈
Peso Molecular: 238.11 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Densidade: 2.40
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003501
Número CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,8656