Print…
Peroxidisulfato de sódio 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
202020010 202020050 202025000
ACRO202020010EA 75.7 EUR
ACRO202020010 ACRO202020050 ACRO202025000
Peroxidisulfato de sódio 98+%
Peroxidisulfato de sódio
Fórmula: Na₂S₂O₈
Peso Molecular: 238.11 g/mol
Ponto de Fusão: 100
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003501
Número CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08729
Encomendar
Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Water ≤0.15 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Total nitrogen ≤0.2 %