Print…
Dissulfito de dissódio, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Meta-bissulfito de sódio
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06528.0100 1.06528.0500 1.06528.1000 1.06528.5000 1.06528.9050
1.06528.0100EA 38.6 EUR
1.06528.0100 1.06528.0500 1.06528.1000 1.06528.5000 1.06528.9050
Dissulfito de dissódio, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Dissulfito de dissódio
Fórmula: Na₂S₂O₅
Peso Molecular: 190.11 g/mol
Ponto de Fusão: 150
Densidade: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167602
Número CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
ALCANCE: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C (decomposition)
Molar Mass 190.11 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 2.36 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 - 4.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)