Dissulfito de dissódio (≥58,5% SO₂)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Meta-bissulfito de sódio
33375.36
33375.A3
33375.36EA
37.1
EUR
33375.36
33375.A3
Dissulfito de dissódio (≥58,5% SO₂)
Dissulfito de dissódio
CAS No.: 7681-57-4
Molecular Formula: Na2S2O5
Formula Weight: 190.10
Physical Form: Granular
Density: 1.480
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Odour: Like rotten eggs
pH: 3.5-5.0
Melting Point:
Fórmula:
Na₂S₂O₅ Peso Molecular: 190.11 g/mol Ponto de Fusão: >300 °C Densidade: 1.480 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00167602 Número CAS: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 ALCANCE: 01-2119531326-45 Merck Index: 12,08784 |