Print…
Dissulfito de dissódio 97+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Meta-bissulfito de sódio
419580010 419580050 419580025 419582500
ACRO419580010EA 43.6 EUR
ACRO419580010 ACRO419580050 ACRO419580025 ACRO419582500
Dissulfito de dissódio 97+% ACS
Dissulfito de dissódio
Fórmula: Na₂S₂O₅
Peso Molecular: 190.11 g/mol
Ponto de Fusão: 150 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167602
Número CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
ALCANCE: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Thiosulphate (S2O3) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %