Print…
Ditionito de sódio, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.06505.1000 1.06505.9050
1.06505.1000EA 72.5 EUR
1.06505.1000 1.06505.9050
Ditionito de sódio, EMPLURA®, Supelco®
Ditionito de sódio
Fórmula: Na₂S₂O₄
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011640
Número CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2,II
Merck Index: 13,08700