Print…
Ditionito de sódio ≥85%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium hydrosulphite
33381.A1 33381.14 33381.22
33381.A1EA 98 EUR
33381.A1 33381.14 33381.22
Ditionito de sódio ≥85%, tech.
Ditionito de sódio
Purity: 85+% CAS No.: 7775-14-6 Molecular Formula: Na2S2O4 Formula Weight: 174.11 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Merck Reference: 14,8626 UN No.: 1384 MDL No.: MFCD00011640
Fórmula: Na₂S₂O₄
Peso Molecular: 174.11 g/mol
Ponto de Fusão: 52 °C (decomposição)
Densidade: 2.19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011640
Número CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2 II
Merck Index: 14,8626