Print…
Ditionito de sódio ∼ 85% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
169590010 169590020 169590250 169590100
ACRO169590010EA 75 EUR
ACRO169590010 ACRO169590020 ACRO169590250 ACRO169590100
Ditionito de sódio ∼ 85% tech.
Ditionito de sódio
Fórmula: Na₂S₂O₄
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Densidade: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011640
Número CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2,II
Merck Index: 13,08700
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥85 %
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %