Print…
Tiossulfato de sódio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
MQ200
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
1.06512.2500EA 68.6 EUR
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
Tiossulfato de sódio, Supelco®
Tiossulfato de Sódio
Fórmula: Na₂S₂O₃
Peso Molecular: 158.11 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 48
Densidade: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844