Print…
Tiossulfato de sódio, anidro, grade reagente
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
0393-2.5KGEA 347 EUR
0393-2.5KG 0393-500G
Tiossulfato de sódio, anidro, grade reagente
Tiossulfato de Sódio
Fórmula: Na₂S₂O₃
Peso Molecular: 158.11 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 48
Densidade: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Encomendar
Heavy metals (as Pb) <10 ppm
Insolubles <0.4%
Iron <0.002%
Purity >98.3%
Sulphide <0.0002%