Tiossulfato de sódio, anidro 98.5%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
202870010
202870025
202875000
202870100
ACRO202870010EA
46.2
EUR
ACRO202870010
ACRO202870025
ACRO202875000
ACRO202870100
Tiossulfato de sódio, anidro 98.5%, extra puro
Tiossulfato de Sódio
Fórmula:
Na₂S₂O₃ Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 48 °C Densidade: 1,66 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003499 Número CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodimetric | ≥98.0 % (on dry substance) |
Loss on drying | ≤2 % (105°C, 2 h) |
pH | 6.0 to 8.5 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤1500 ppm |
SO4 and SO3 (as SO4) | ≤1 % |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |