Print…
Sulfureto de dissódio 90+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
310180100 310180500 310182500
ACRO310180100EA 132 EUR
ACRO310180100 ACRO310180500 ACRO310182500
Sulfureto de dissódio 90+%, puro
Sulfureto de dissódio
Fórmula: Na₂S
Ponto de ebulição: 174 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,856 g/cm³ (14 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003498
Número CAS: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
UN: 1385
ADR: 4.2,II
ALCANCE: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08830
Encomendar
Appearance Yellow to beige Powder and/or lumps
Titration Iodimetric ≥90.0 %