Lithium sulphide ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12839.04
12839.09
12839.18
12839.30
12839.04EA
61.2
EUR
12839.04
12839.09
12839.18
12839.30
Lithium sulphide ≥99.9% (baseado em metais)
Lithium sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12136-58-2
Molecular Formula: Li2S
Formula Weight: 45.95
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 1.66
Appearance: Yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 900-975°
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00011085
Fórmula:
Li₂S Ponto de ebulição: 1527 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 900…975 °C Densidade: 1,66 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011085 Número CAS: 12136-58-2 EINECS: 235-228-1 UN: 3134 ADR: 4.3,II |