Potassium perrhenate (64% Re) ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Potassium perrhenate (VII)
11411.04
11411.09
11411.18
11411.04EA
105
EUR
11411.04
11411.09
11411.18
Potassium perrhenate (64% Re) ≥99% (baseado em metais)
Potassium perrhenate
Purity: 99%
CAS No.: 10466-65-6
Molecular Formula: KReO4
Formula Weight: 289.30
Physical Form: Crystalline
Density: 4.887
Refractive Index: 1.643
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1360-1370°
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011365
A powerful oxidizer
Fórmula:
KO₄Re Peso Molecular: 289.3 g/mol Ponto de ebulição: 1360…1370 °C Ponto de Fusão: 550 Densidade: 4.887 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011365 Número CAS: 10466-65-6 EINECS: 233-953-8 UN: 1479 ADR: 5.1 II |