Dipotassium hexachlororhenate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Potassium hexachlororhenate(IV)
62113.03
62113.06
62113.03EA
152
EUR
62113.03
62113.06
Dipotassium hexachlororhenate ≥99.9% (baseado em metais)
Dipotassium hexachlororhenate
Purity: 99.9%
CAS No.: 16940-97-9
Molecular Formula: Cl6K2Re
Formula Weight: 477.12
Physical Form: Crystalline
Density: 3.34
Appearance: Yellow to green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00058746
Fórmula:
Cl₆K₂Re Densidade: 3,34 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00058746 Número CAS: 16940-97-9 EINECS: 241-008-6 UN: 3260 ADR: 8,III |