Print…
Tetracloropalato de sódio (∼36% Pd)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
195130050 195130250 195130010
ACRO195130050EA 595 EUR
ACRO195130050 ACRO195130250 ACRO195130010
Tetracloropalato de sódio (∼36% Pd)
Tetracloropalato de sódio
Fórmula: Cl₄Na₂Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003487
Número CAS: 13820-53-6
EINECS: 237-502-6
UN: 1759
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Green-brown to brown Powder or granules and/or chunks
Assay 35 to 37 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤300 ppm (Pt + Ru + Rh + Ir)
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Gold (Au) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Silver (Ag) ≤100 ppm