Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.06370.0050 1.06370.0250
1.06370.0050EA 187 EUR
1.06370.0050 1.06370.0250
Dihidrogenoortofosfato de sódio, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Dihidrogenoortofosfato de sódio
Fórmula: NaH₂PO₄
Ponto de Fusão: ∼650 °C
Densidade: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003527
Número CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
ALCANCE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Encomendar
Solubility 850 g/l (20 °C)
Molar Mass 119.98 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
pH 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)