Dihidrogenoortofosfato de sódio ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
40145.30
40145.A1
40145.30EA
42.1
EUR
40145.30
40145.A1
Dihidrogenoortofosfato de sódio ≥96%
Dihidrogenoortofosfato de sódio
Purity: 96%
CAS No.: 7558-80-7
Molecular Formula: H2NaO4P
Formula Weight: 119.98
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8660
MDL No.: MFCD00003527
Fórmula:
NaH₂PO₄ Ponto de Fusão: ∼650 °C Densidade: 0,9996 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003527 Número CAS: 7558-80-7 EINECS: 231-449-2 ALCANCE: 01-2119489796-13 Merck Index: 14,8660 |