Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, anidro ≥99.0%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06586.0500 1.06586.2500 1.06586.9050 1.06586.1000 1.06586.9012
1.06586.0500EA 40.26 EUR
1.06586.0500 1.06586.2500 1.06586.9050 1.06586.1000 1.06586.9012
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, anidro ≥99.0%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio
Certificações: Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Fórmula: Na₂HPO₄
Ponto de Fusão: 250 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003496
Número CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ALCANCE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Encomendar
Assay (alkalimetric) ≥99.0%
Insoluble matter ≤0.01%
pH-value (5%; water, 25 °C) 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.002%
Sulfate (SO₄) ≤0.005%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Cu (Copper) ≤0.0003%
Fe (Iron) ≤0.001%
K (Potassium) ≤0.01%
Pb (Lead) ≤0.001%
Loss on Drying (105 °C) ≤0.2%