Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, anidro, EMSURE® (0.2 - 1 mm) para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06559.0500 1.06559.9025
1.06559.0500EA 109 EUR
1.06559.0500 1.06559.9025
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, anidro, EMSURE® (0.2 - 1 mm) para análise, Supelco®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio
Fórmula: Na₂HPO₄
Ponto de Fusão: 250 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003496
Número CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ALCANCE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Encomendar
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point 250 °C (decomposition)
Molar Mass 141.96 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 8.7 - 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)