Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
567550-1 567550-500
567550-1EA 221 EUR
567550-1 567550-500
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, Millipore®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio
Fórmula: Na₂HPO₄
Ponto de Fusão: 250 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003496
Número CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ALCANCE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805