Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
567547-1 567547-250
567547-1EA 265 EUR
567547-1 567547-250
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, Millipore®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio
Fórmula: Na₂HPO₄
Peso Molecular: 141.96 g/mol
Ponto de Fusão: 250
Densidade: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003496
Número CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ALCANCE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805