Print…
Phosphorous acid 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Phosphonic acid
201150020 201155000 201150010 201150100
ACRO201150020EA 202 EUR
ACRO201150020 ACRO201155000 ACRO201150010 ACRO201150100
Phosphorous acid 98%, extra puro
Phosphorous acid
Fórmula: H₃O₃P
Ponto de Fusão: 73 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137258
Número CAS: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
UN: 2834
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm