Phosphorous acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Phosphonic acid
89407.36
89407.A3
89407.36EA
47
EUR
89407.36
89407.A3
Phosphorous acid ≥97%
Phosphorous acid
Purity: 97%
CAS No.: 13598-36-2
Molecular Formula: H3PO3
Formula Weight: 82.00
Physical Form: Crystalline
Density: 1.651
Melting Point: 74°
Boiling Point: 200° dec.
Solubility: Soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,7346
UN No.: 2834
MDL No.: MFCD00137258
Fórmula:
H₃O₃P Ponto de ebulição: 200 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 74 °C Densidade: 1,651 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00137258 Número CAS: 13598-36-2 EINECS: 237-066-7 UN: 2834 ADR: 8,III Merck Index: 14,7346 |