ortofosfato de tri-sódio, anidro, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
tri-Sodium phosphate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate
13438.A1
13438.A7
13438.A1EA
61.3
EUR
13438.A1
13438.A7
ortofosfato de tri-sódio, anidro, tech.
ortofosfato de tri-sódio
CAS No.: 7601-54-9
Molecular Formula: Na3O4P
Formula Weight: 163.94
Physical Form: -100 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Merck Reference: 14,8662
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00003510
Fórmula:
Na₃O₄P Peso Molecular: 163.94 g/mol Ponto de Fusão: 73.3…76.7 °C Densidade: 2.54 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003510 Número CAS: 7601-54-9 EINECS: 231-509-8 UN: 3262 ADR: 8 III Merck Index: 14,8662 |