Trilithium orthophosphate ≥99.99% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Lithium phosphate tribasic, Lithium orthophosphate, Lithium phosphate
10743.14
10743.22
10743.14EA
211
EUR
10743.14
10743.22
Trilithium orthophosphate ≥99.99% (baseado em metais), Puratronic®
Trilithium orthophosphate
Purity: 99.99%
CAS No.: 10377-52-3
Molecular Formula: Li3PO4
Formula Weight: 115.79
Physical Form: Powder
Density: 2.54
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 837°
MDL No.: MFCD00016187
Fórmula:
Li₃O₄P Peso Molecular: 115.79 g/mol Ponto de Fusão: 837 °C Densidade: 2.54 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016187 Número CAS: 10377-52-3 EINECS: 233-823-0 |