Print…
Sodium hexafluorophosphate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
13064.14 13064.22
13064.14EA 124 EUR
13064.14 13064.22
Sodium hexafluorophosphate ≥99%
Sodium hexafluorophosphate
Purity: 99+% CAS No.: 21324-39-0 Molecular Formula: NaPF6 Formula Weight: 167.95 Physical Form: Crystalline Density: 2.37 Melting Point: 200° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011122
Fórmula: F₆NaP
Ponto de Fusão: >200 °C
Densidade: 2,37
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011122
Número CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8,II