Print…
Sodium hexafluorophosphate 98.5+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196820500 196820100 196822500
ACRO196820500EA 248 EUR
ACRO196820500 ACRO196820100 ACRO196822500
Sodium hexafluorophosphate 98.5+%, puro
Sodium hexafluorophosphate
Fórmula: F₆NaP
Ponto de Fusão: 200 °C
Densidade: 2,505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011122
Número CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to light grey Crystalline powder
Assay ≥98.50 %