Print…
Difosfato tetrassódico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium pyrophosphate tetrabasic, Tetrasodium diphosphate, Sodium diphosphate, Sodium pyrophosphate, tetra-Sodium pyrophosphate
A17546.0B A17546.30
A17546.0BEA 68.9 EUR
A17546.0B A17546.30
Difosfato tetrassódico ≥98%
Difosfato tetrassódico
Purity: 98% CAS No.: 7722-88-5 Molecular Formula: Na4O7P2 Formula Weight: 265.90 Melting Point: 988° Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00003513
Fórmula: Na₄O₇P₂
Ponto de Fusão: 988 °C
Densidade: 2,534
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003513
Número CAS: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 14,9240