Print…
Hidróxido de sódio 97, beads 20-40 mesh, reagent
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
367176-12KG 367176-2.5KG
367176-12KGEA 0 EUR
367176-12KG 367176-2.5KG
Hidróxido de sódio 97, beads 20-40 mesh, reagent
Hidróxido de sódio
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1.390 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 319 °C
Densidade: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Form beads
Assay Min. 96.5 %
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 2.5 %
Granulation complying
Particle Size 20-40 mesh
Vapor Pressure <18 mmHg ( 20 °C)