Print…
Hidróxido de sódio 97,0, shots, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
28240.292EA 26.6 EUR
28240.292 28240.361 28240.460
Hidróxido de sódio 97,0, shots, TECHNICAL
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay Min. 97.0 %
Sodium carbonate Max. 1.5 %