Print…
Hidróxido de sódio, pastilhas, puro, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.06462.1000 1.06462.5000 1.06462.9050
1.06462.1000EA 31.4 EUR
1.06462.1000 1.06462.5000 1.06462.9050
Hidróxido de sódio, pastilhas, puro, Supelco®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 1390 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 323 °C
Densidade: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 323 °C
Molar Mass 40.00 g/mol
Boiling Point 1390 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material