Print…
Hidróxido de sódio, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
0402.0500EA 31.73 EUR
0402.0500 0402.1000 0402.5000
Hidróxido de sódio, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay min. 98 %
Carbonate (as Na2CO3) max. 1 %
Potassium (K) max. 0.05 %
Silica (SiO2) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)Aluminium (Al) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Calcium (Ca) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Chloride (Cl) max. 10
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Nickel (Ni) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Phosphate (PO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Sulfate (SO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Total Nitrogen (N) max. 3