Print…
Hidróxido de sódio, pastilhas Ph. Eur., J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
0290.1000EA 0 EUR
0290.1000 0290.9025PE
Hidróxido de sódio, pastilhas Ph. Eur., J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 1390 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 323 °C
Densidade: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Ph. Eur. Chemical Specification(s):
Appearance of solution passes test
Assay 97.0 - 100.5 %
Carbonates max. 2.0 %
Chlorides max. 200 ppm
Heavy Metals max. 20 ppm
Identification passes test
Iron max. 10 ppm
Sulphates max. 200 ppm
Additional Specification(s):
NF Insoluble substances and organic matters passes test
NF Potassium passes test
Bulk Pharmaceutical Chemical
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
For manufacturing, processing or repacking