Print…
Hidróxido de sódio ≥97%, pastilhas, grau de proteômica
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
M137-1KGEA 136 EUR
M137-1KG M137-500G
Hidróxido de sódio ≥97%, pastilhas, grau de proteômica
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 1390 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 318 °C
Densidade: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Chloride <0.005%
DNase none detected
Heavy Metals <0.002 %
Iron ≤0.001%
Mercury ≤0.1 ppm
Nickel ≤0.001%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.02%
Protease none
Purity > = 97,0 %
RNase none detected
Sodium Carbonate ≤1%
Sulfate ≤0.003%