Hidróxido de sódio ≥97%, pastilhas ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
Caustic soda
0583-1KGEA
142
EUR
0583-1KG
0583-5KG
0583-500G
0583-12KG
0583-50KG
Hidróxido de sódio ≥97%, pastilhas ACS
Hidróxido de sódio
Fórmula:
NaOH Peso Molecular: 40 g/mol Ponto de ebulição: 1390 Ponto de Fusão: 323 Densidade: 2.13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003548 Número CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8 II ALCANCE: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Calcium | <0.005% |
Chloride | ≤0.005% |
Heavy metals | ≤0.002% |
Iron | ≤0.001% |
Magnesium | ≤0.002% |
Mercury | ≤0.1 ppm |
Nickel | ≤0.001% |
Nitrogen compounds | ≤0.001% |
Phosphate | ≤0.001% |
Potassium | ≤0.02% |
Purity | ≥97% |
Sodium carbonate | ≤1% |
Sulphate | ≤0.003% |