Hidróxido de sódio 97, pearl
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Caustic soda
B24414.0E
B24414.36
B24414.0EEA
70.8
EUR
B24414.0E
B24414.36
Hidróxido de sódio 97, pearl
Hidróxido de sódio
Purity: 97%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 318°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Fórmula:
NaOH Peso Molecular: 40 g/mol Ponto de ebulição: 1390 °C Ponto de Fusão: 318 °C Densidade: 2.13 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003548 Número CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8 II ALCANCE: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,8627 |