Print…
Hidróxido de sódio, anidro ≥97.0% ACS baixo em cloreto
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
13455.22 13455.36 13455.A3 13455.A9 13455.F6
13455.22EA 49.8 EUR
13455.22 13455.36 13455.A3 13455.A9 13455.F6
Hidróxido de sódio, anidro ≥97.0% ACS baixo em cloreto
Hidróxido de sódio
Purity: 97.0% min CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Pellets Density: 2.13 pH: 14 Melting Point: 318° Boiling Point: 1390° Solubility: Soluble in water, alcohol and glycerol Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
In chemical manufacture, rayon and cellophane, as a neutralizing agent in petroleum refining, in pulp, paper detergents and textiles, and as a lab reagent. NaOH solutions precipitate most metals as hydroxides from aqueous solutions of the metal salts
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 1390 °C
Ponto de Fusão: 318 °C
Densidade: 2,13
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,8627