Print…
Hidróxido de sódio 97+%, pastilhas ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
424330025 424330100 424335000 424330010 424330251 424330250
ACRO424330025EA 91.3 EUR
ACRO424330025 ACRO424330100 ACRO424335000 ACRO424330010 ACRO424330251 ACRO424330250
Hidróxido de sódio 97+%, pastilhas ACS
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 318 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
ALCANCE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Mercury (Hg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Ag) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %