Print…
Hidróxido de sódio, microesferas para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
383042500 383040010 383040025
ACRO383042500EA 26.8 EUR
ACRO383042500 ACRO383040010 ACRO383040025
Hidróxido de sódio, microesferas para análise
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 1390 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 318 °C
Densidade: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Appearance White Pearls
Titration with HCl ≥99.0 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.4 %
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤80 ppm
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm